Documentos Principais
M34804
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chlorobutyrate
≥98%
Selecione um tamanho
100 G
R$ 591,00
R$ 591,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 591,00
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 591,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
175-176 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)