Documentos Principais
133612
Sigma-Aldrich
4-Biphenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
193.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
88-92 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
N#CCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
chave InChI
HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Biphenylacetonitrile on condensation reaction with ethyl phenyl propiolate yields biphenyl derivatives of acetylenic β-ketocyanide[1].
Aplicação
4-Biphenylacetonitrile was used to study the adsorption orientation of the biphenyl derivatives on the Au colloidal surfaces with α-cyclodextrins[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Fluorescence Study of the Induced Adsorption Orientation of Biphenyl Derivatives on Au Colloidal Surface.
Lee JK and Yu S-C.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(7), 1637-1637 (2009)
Condensation of acetylenic esters with biphenyl compounds having active methylene groups.
Al-Jallo HN.
Journal of Chemical and Engineering Data, 17(4), 513-514 (1972)