236616
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
95%
Sinônimo(s):
α,α′,α′′,α′′′-Tetrabromodurene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
159-161 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
InChI
1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
chave InChI
UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- tetrapodal imidazolium ligands as their PF6− salts[1]
- 6,7-bis(bromomethyl)-2,11,18,21,24-pentaoxatetracyclo[23.4. 0.04,9.012,17]nonacosa-1(25),4(9),5,7,12 (17),13,15,26,28-nonaene[2]
- conformationally constrained cyclic α-amino acid derivatives[3]
- thiacyclophanes[4][5]
- dendrimeric organoplatinum complexes[6]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)