130087
Myristic acid
95%
Sinônimo(s):
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
pb
250 °C/100 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?