Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.612 (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2nc(C)sc2c1
InChI
1S/C9H9NOS/c1-6-10-8-4-3-7(11-2)5-9(8)12-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?