Documentos Principais
517852
Sigma-Aldrich
Iodoform-d
99 atom % D
Sinônimo(s):
Triiodomethane-d
About This Item
Fórmula linear:
CDI3
Número CAS:
Peso molecular:
394.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
pf
120-123 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(I)(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
OKJPEAGHQZHRQV-MICDWDOJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)