28115
Crotyl chloride
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Sinônimo(s):
cis,trans-1-Chloro-2-butene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
~70% (GC)
forma
liquid
Impurezas
~30% 3-chloro-1-butene
índice de refração
n20/D 1.430
pb
85-86 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 14 g/L at 20 °C
densidade
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
chave InChI
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Aplicação
- to investihgate the kinetics of the reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K, to probe structure-reactivity relationships
- in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter