Documentos Principais
688606
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride
≥97.0%
Sinônimo(s):
(E)-2,3-Dimethylacryloyl chloride, (E)-2-Methylcrotonoyl chloride, 3-cis-Methyl-methacryloyl chloride, Tigloyl chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.576,00
R$ 2.576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.576,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7ClO
Número CAS:
Peso molecular:
118.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.471
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)