126551
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
98%
Sinônimo(s):
1,1,3-Trimethylbutadiene, 2,4-Dimethylpenta-2,4-diene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
67 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
94 °C (lit.)
densidade
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C(C)=C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup