Documentos Principais
D65607
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
95%
Sinônimo(s):
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
Selecione um tamanho
50 G
R$ 666,00
R$ 666,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 666,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
Número CAS:
Peso molecular:
217.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 666,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
180 °C/20 mmHg (lit.)
pf
105-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
chave InChI
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)