147443
3-Chloropropionyl chloride
technical grade
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
143-145 °C (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
chave InChI
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?