Documentos Principais
125113
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
97%
Selecione um tamanho
100 G
R$ 336,00
R$ 336,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 336,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
201.56
Beilstein:
1877474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 336,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
165-168 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid undergoes microwave-assisted, regioselective amination reaction with aliphatic and aromatic amines to yield N-substituted 5-nitroanthranilic acid derivatives[1]. It acts as ligand and forms a red luminescent one dimensional coordination polymer with Eu(III)[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Chloro-5-nitrobenzoato complexes of Eu (III) and Tb (III)-A 1D coordination polymer and enhanced solution luminescence.
Viswanathan S and Bettencourt-Dias A.
Inorganic Chemistry Communications, 9(5), 444-448 (2006)
Younis Baqi et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5908-5911 (2007-06-26)
The synthesis of N-substituted 5-nitroanthranilic acid derivatives 3a-w was achieved by a new, mild, microwave-assisted, regioselective amination reaction of 5-nitro-2-chlorobenzoic acid (1a) with a diverse range of aliphatic and aromatic amines 2a-w without added solvent or catalyst. Up to >99%