Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
58-60 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
chave InChI
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)