123595
2,3-Benzofluorene
98%
Sinônimo(s):
11H-Benzo[b]fluorene, Isonaphthofluorene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
211-213 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
C1c2ccccc2-c3cc4ccccc4cc13
InChI
1S/C17H12/c1-2-6-13-11-17-15(9-12(13)5-1)10-14-7-3-4-8-16(14)17/h1-9,11H,10H2
chave InChI
HAPOJKSPCGLOOD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3