SML3713
HM-chromanone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3E)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, (E)-5-hydroxy-7-methoxy-3-(20-hydroxybenzyl)-4-chromanone, Portulacanone D
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
HM-chromanone is a sappanine-type homoisoflavonoid, isolated from Portulaca oleracea (purslane). HM-chromanone exhibits anti-diabetic effects and inhibits adipogenesis by regulating AMPK activity in adipocytes. HM-chromanone potently activates AMPK in hepatocytes, thus suppressing hepatic glucose production. HM-chromanone does not display significant toxicity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)