12050
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
2-Sulfobenzaldehyde sodium salt, Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, Sodium 2-formyl-benzolsulfonate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (T)
Formulário
solid
solubilidade
H2O: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
grupo funcional
aldehyde
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?