Documentos Principais
239380
Sigma-Aldrich
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, 75%
Sinônimo(s):
Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
HCOC6H4SO3Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
208.17 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
75%
Formulário
solid
grupo funcional
aldehyde
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)