Documentos Principais
118486
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-3-pentanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C(CH3)(OH)CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
140 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5-7(4,8)6(2)3/h6,8H,5H2,1-4H3
chave InChI
RFZHJHSNHYIRNE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Dimethyl-3-pentanol was used in a study to determine the uptake rates for different compounds of various polarities by polydimethylsiloxane-based permeation passive air sampler[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Suresh Seethapathy et al.
Journal of chromatography. A, 1217(50), 7907-7913 (2010-11-12)
Polydimethylsiloxane (PDMS) has low permeability towards water vapour and low energy of activation of permeation towards volatile organic compounds (VOCs) when compared to many other polymers. Suitability of the material for use in permeation-type passive air samplers was tested as