150045
2,4-Dimethyl-3-pentanol
99%
Sinônimo(s):
Diisopropylcarbinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
139-140 °C (lit.)
densidade
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-8H,1-4H3
chave InChI
BAYAKMPRFGNNFW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup