111600
2-Methyl-2-hexanol
97%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethyl-1-pentanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pb
141-142 °C (lit.)
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-4-5-6-7(2,3)8/h8H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
KRIMXCDMVRMCTC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup