129240
2,3-Dimethyl-2-butanol
98%
Sinônimo(s):
Thexyl alcohol
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
120-121 °C (lit.)
pf
−14 °C (lit.)
densidade
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3,4)7/h5,7H,1-4H3
chave InChI
IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?