Documentos Principais
118133
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
Selecione um tamanho
25 G
R$ 670,00
R$ 670,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 670,00
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
142.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 670,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5H2
chave InChI
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Cyanophenylacetonitrile undergoes carbocyclization reaction with bromoacrylonitriles to give naphthylamine[1].
Aplicação
2-Cyanophenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Single step synthesis of 2, 4-dicyanonaphthylamines from synthetic equivalents of a-cyanoalkynes.
Reux D and Pochat F.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 20, 1419-1420 (1991)
A novel synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine.
Luo M, et al.
Research on Chemical Intermediates, 36(5), 491-494 (2010)