Documentos Principais
8.21233
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
205-769-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.009 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
421 °C
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
p.e.
234-246 °C/1013 hPa
pf
54-57 °C
temperatura de transição
flash point 131 °C
solubilidade
40 g/L
densidade
1.55 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
chave InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Development of electrochemical immunosensors: 4-Methoxyphenol, is used in developing highly sensitive electrochemical immunosensors due to its favorable electrochemical properties, highlighting its biomedical application in sensor technology (Park et al., 2022).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1