B56501
4-Bromoanisole
≥99.0%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-methoxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.564 (lit.)
pb
223 °C (lit.)
pf
9-10 °C (lit.)
densidade
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
94 °C