111023
4-Methylheptane
99%
Sinônimo(s):
4-methyl-heptane
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.77 psi ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
−121 °C (lit.)
densidade
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?