10924
Sodium cyclohexanesulfonate
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Cyclohexanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
solid
Impurezas
≤1% water
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
DIIKAKPJAGLSOD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3