102253
2,5-Dimethylaniline
99%
Sinônimo(s):
2,5-Xylidine, 2-Amino-1,4-dimethylbenzene, 2-Amino-p-xylene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
pf
11.5 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?