Documentos
8.21222
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Dimethylaniline, vic.-o-Xylidine
About This Item
Fórmula linear:
2,3-(CH3)2C6H3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
201-755-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.13 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
545 °C
Lim. expl.
1-2.7 % (v/v)
pf
2 °C
temperatura de transição
flash point 96 °C
solubilidade
1.5 g/L
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.991 - 0.993
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup