137863
3,5-Dimethylaniline
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Xylidine, 5-Amino-m-xylene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
p.e.
104-105 °C/14 mmHg (lit.)
pf
7-9 °C
densidade
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?