Documentos Principais
699055
Sigma-Aldrich
4-Pyridinethioamide
97%
Sinônimo(s):
4-Pyridylthioamide, Pyridine-4-carbothioamide, Thioisonicotinamide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 263,00
R$ 263,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 263,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
138.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 263,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
199 °C (D)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
chave InChI
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)