Merck
US EPA Method 608/8081/OLM04.2 PEST: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SPB®-608
US EPA Method 608/8081/OLM04.2 PEST: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SPB®-608 suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire SPB®-608 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire SPB®-608 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
Colonne de garde
Réf. du produit
Description
Tarif
Tuyau en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
Tuyau en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
Tuyau en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Résine d′étanchéité en polyimide
pkg of 5 g
Nécessaire, mais non fourni
Réf. du produit
Description
Tarif
"Y" GlasSeal Connector, Borosilicate Glass
pkg of 1 ea
Connecteur GlasSeal en "Y", silice fondue
pkg of 1 ea
Connecteur GlasSeal en "Y", silice fondue
pkg of 3 ea
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Chlordane (mélange d′isomères)
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
Pesticides Matrix Spike Mix
in methanol (varied), PESTANAL®, analytical standard
Camphechlor solution
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
Pesticide Surrogate Spike Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
EPA CLP Organochlorine Pesticide MIx
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
CONDITIONS
column
SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven
100 °C (2 min), 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
ECD, 300 °C
carrier gas
helium, 0.9 ml/min, constant flow
injection
2.0 μL, splitless (0.75 min)
liner
4 mm I.D. single taper
sample
chlorinated pesticide standard (cat. No. 46845-U), 50 ppb in methylene chloride
Description
Informations légales
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany