48458
Pesticides Matrix Spike Mix
in methanol (varied), PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Caractéristiques
standard type matrix spike
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in methanol (varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Application
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent