Fused silica can withstand temperatures of up to 900°C and it is flexible enough to be rolled to a 5cm diameter.
25744
Tuyau en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica tubing
Composition
methyl (deactivated)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
5.0 m × 0.53 mm
-
Bonjour, je souhaite réaliser un réacteur de 1mL pour une réaction post-colonne à 120°C dans un milieu acide. Est-ce que la silice fondue est compatible et est-elle suffisamment souple pour l'enrouler sur un diamètre de 5cm ?