CRM48460
Pesticide Surrogate Spike Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
Pesticide Surrogate Spike Mix
36,90 €
About This Item
36,90 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8081
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
200 μg/mL each component in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Endocrine system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C