28372-U
Equity-1701
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Paramètres
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Autres remarques
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique