Principaux documents
22289
Aiguilles pour seringue d'échantillonnage de précision
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonyme(s) :
AIGUILLES, ORIFICE LATÉRAL, POUR SÉRIES A2, C, D, GAZ BOÎTE DE 3
3 EA
58,20 €
58,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 EA
58,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
58,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Description
A-2, C, D
Caractéristiques
point style Side port, taper
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 943052
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
25-10000 μL
Compatibilité
for use with VICI Series A-2, C, D
Description générale
Slip-on needles for A-2, C, and D Series syringes feature a needle extension through the hub that fits inside the PTFE tip on the syringe, eliminating the dead volume. It is leak-tight to 250psi and is suitable for routine laboratory applications.