Principaux documents
21965-U
Seringues SGE étanches aux gaz, Luer-Lok
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 5 ML ÉTANCHE AUX GAZ LUER LOCK, UNITAIRE
1 EA
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass syringe
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
needle type Luer lock
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 008760
Volume
5 mL
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. what pressure range can this syringe handle? and what happends when this is exceeded?
    1 answer
    1. The pressure ratings are not determined for this product.