Principaux documents
19136-U
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle, pkg of 6 ea
6 EA
47,90 €
47,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 EA
47,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
47,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
22s ga
Description
bevel tip (stainless steel)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7779-03
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilité
for use with 250μL-10000μL
Description générale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable