Principaux documents
509361
Vannes pour seringues SGE
Luer Lock with Luer Tip, volume 50-20000 μL, for use with any Luer lock syringe
Synonyme(s) :
VANNE À BOUTON POUSSOIR, SERINGUE LL/LT
1 EA
51,70 €
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
51,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel body
Description
push button
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 031915
Volume
50-20000 μL
Compatibilité
for use with any Luer lock syringe
Description générale
La réf. 509337 est une vanne à poussoir avec une aiguille amovible à embout conique de 0.63 mm D.E. × 5 cm.
La ref. 509345 est une vanne à poussoir avec un embout Luer lock male en Kel-F.
La réf. 509353 est à bouton poussoir avec un embout Luer lock male en Kel-F.Elle s′adapte aux seringues de 5 mL à 2 litres avec un embout Luer lock amovible ou une aiguille amovible.
La réf. 509361 est une vanne Luer lock pour toutes les seringues Luer lock ou Luer Tip (50 mL à 2 litres).
Bouton poussoir avec extrémité Luer Lock mâle en Kel-F
Application
SGE syringe valves may be used with gas tight syringes, for introduction of samples to the gas sampling and injection system (GASIS) inlet, in an experimental study conducted for the analyses of compound-specific δD and δ13C gas mixtures using gas chromatography-oxidation/reduction-isotope ratio mass spectrometry.[1]
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of