Principaux documents
26272
Aiguilles SGE pour seringues Luer-Lok
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
5 EA
75,00 €
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
75,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
NLL-7/23
Caractéristiques
point style 2
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 39807
Aiguille, L × D.E.
70 mm × 0.63 mm
Raccords
luer lock
Description générale
SGE Needles for luer lock syringes (needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2) are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)