Principaux documents
26273-U
Aiguilles SGE pour seringues Luer-Lok
needle size 23 ga, needle L × O.D. 115 mm × 0.63 mm, point style, 2
Synonyme(s) :
Luer Lock Needles
5 EA
75,00 €
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
75,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
NLL-11.5/23
Caractéristiques
point style 2
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 39811
Aiguille, L × D.E.
115 mm × 0.63 mm
Raccords
luer lock
Description générale
SGE Needles for luer lock syringes are preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult. The beveled tip is designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring. Bevel tip needles are also known as point style 2.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable