Principaux documents
1003027
USP
Acetaminophen Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide, N-Propionyl-p-aminophenol
30 MG
1 220,00 €
1 220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 MG
1 220,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetaminophen, paracetamol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
N(c1ccc(cc1)O)C(=O)CC
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
SSMYTAQHMUHRSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Acetaminophen
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(4), 38-38 (2023)