Y0001781
Acétaminophène
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4′-Hydroxyacétanilide, 4-Acétaminophène, N-(4-Hydroxyphényl)acétamide, N-Acétyl-4-aminophénol, APAP, Paracétamol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Description
API family: acetaminophen
Famille d'API
acetaminophen, paracetamol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
168-172 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)