Principaux documents
8.22278
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide
1 L
51,40 €
2.5 L
102,00 €
25 L
464,00 €
51,40 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
51,40 €
2.5 L
102,00 €
25 L
464,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-564-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,40 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
330 °C
Puissance
630 mg/kg LD50, oral (Rat)
4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.0-10.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
-73 °C
Température de transition
flash point 49 °C
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetic anhydride is a widely used reagent in organic synthesis. The reagent is effective for acetylating alcohols, amines, and thiols. Additionally, it is used in various named reactions such as the Pummerer reaction, the Perkin reaction, the Polonovski reaction, the N-oxide reaction, and the Thiele reaction. Acetic anhydride is an effective reagent during oxidation of alcohols, dehydration, ether cleavage, enol acetate formation, and gem-diacetate formation.[1]
Application
Acetic anhydride is used:
  • In the solvent free acylation of 2-methylfuran to 2-acetyl-5-methylfuran in presence of hydroxide fluorides catalyst.[2]
  • As a catalyst in the synthesis of 3-arylideneisobenzofuran-1(3H)-one derivatives from phthalic anhydride and quinoline derivatives.
  • In the preparation of hyperbranched poly ethoxy siloxanes by condensation reaction with tetra ethoxy silane in presence of an organotitanium catalyst.[3]
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.082
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Inorganic hydroxide fluorides as solid catalysts for acylation of 2-methylfuran by acetic anhydride
Frouri F, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 168, 515-523 (2015)
Acetic Anhydride
Regina Zibuck
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
One-pot synthesis of hyperbranched polyethoxysiloxanes
Zhu X, et al.
Macromolecules, 39(5), 1701-1708 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf