1335541
USP
Ibuprofen Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4′-Isobutylacetophenone, 1-(4-Isobutylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-isobutylbenzene
1 220,00 €
About This Item
1 220,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ibuprofen
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Clé InChI
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare system suitability, standard stock, sensitivity, and standard solution during the assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
286.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
141.5 °C - closed cup