1021204
USP
4-Aminophénol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-hydroxyaniline
393,00 €
About This Item
393,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paracetamol, acetaminophen, mesalazine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
185-189 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.4-Aminophenol is the principal degradation product of acetaminophen, formed as an impurity during its hydrolysis.
Application
Also used to prepare standard and system suitability solutions to test for the presence of 4-aminophenol as an impurity in various pharmaceutical dosage forms of acetaminophen, according to the United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Mesalamine
- Acetaminophen Tablets
- Acetaminophen Oral Suspension
- Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.