1003031
USP
Acetaminophen Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Acetamidophenol, 2′-Hydroxyacetanilide, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, NSC 3989
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetaminophen, paracetamol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
205-210 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable