Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
320102
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
100 ML
29,80 €
500 ML
65,30 €
1 L
91,80 €
29,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
29,80 €
500 ML
65,30 €
1 L
91,80 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Beilstein:
385737
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
29,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
629 °F
Limite d'explosivité
10.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.390 (lit.)
pb
138-140 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble
Densité
1.08 g/mL (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetic anhydride is a carboxylic acid anhydride commonly used as an acetylating agent for amines and alcohols.[1]
Acetic anhydride participates in the Friedel-Craft′s intramolecular cyclization reaction of cyclopropyl ketones to afford the tetralones.[2] It has been reported to promote the Knoevenagel condensation of various aldehydes and activated methylene compounds.[3]
Application
Acetic anhydride may be used as a reactant to synthesize:
  • 3-acetoxybenzoic acid by reacting with 3-hydroxybenzoic acid[4]
  • 6-dimethylamino-2,3-naphthalenedicarboxylic anhydride, a precursor to prepare 6-dimethylaminonaphthalimide[5]
Acetic anhydride was used in the following studies:
  • Lipozyme TL IM (commercial immobilized lipase from Thermomyces lanuginosus) catalyzed acetylation of essential clove oil.[6]
  • As acetyl donor to investigate the lipase catalyzed acetylation of nanofibrillated cellulose (NFC).[7]
  • Synthesis of N-substituted pyrazolines.[8]
  • Acetylation of Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) starch.[9]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yohei Ogiwara et al.
The Journal of organic chemistry, 80(6), 3101-3110 (2015-02-18)
The combination of a catalytic amount of InCl3 and acetic anhydride remarkably promotes the Knoevenagel condensation of a variety of aldehydes and activated methylene compounds. This catalytic system accommodates aromatic aldehydes containing a variety of electron-donating and -withdrawing groups, heteroaromatic
Mojca Božič et al.
Carbohydrate polymers, 125, 340-351 (2015-04-11)
The acetylation efficiency of nanofibrillated cellulose (NFC) with acetic anhydride as acetyl donor was studied using lipase from Aspergillus niger in a mixture of dimethyl sulphoxide (DMSO) and phosphate buffer solution at ambient conditions and in supercritical carbon dioxide (scCO2).
Josiane Bartz et al.
Food chemistry, 178, 236-242 (2015-02-24)
Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) is an invasive plant that is difficult to control and is found in abundance as part of the waste of the paddy industry. In this study, barnyardgrass starch was extracted and studied to obtain a novel starch
Semi-synthesis and proteasome inhibition of D-ring deoxy analogs of (-)-epigallocatechin gallate (EGCG), the active ingredient of green tea extract.
Huo C, et al.
Journal of Chemistry, 86(6), 495-502 (2008)
Braulio Insuasty et al.
European journal of medicinal chemistry, 93, 401-413 (2015-03-01)
A new series of chalcones 5a-f were synthesized from caffeine-based aldehyde 3 and substituted acetophenones 4a-f. Treatment of compounds 5a-f with hydrazine hydrate led to pyrazolines 6a-f, and their subsequent reaction with acetic anhydride or formic acid afforded the corresponding
Articles
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf