Principaux documents
SU860001
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Clear glass screw top vials
100 EA
65,10 €
65,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
65,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
65,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
27.5 mm × 95 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.