Principaux documents
PHL83514
Isomangiferin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone 4-C-glucoside
10 MG
604,00 €
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
604,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H18O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c4c([c](c3c(cc2O)O)=O)cc(c(c4)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(26)16(27)17(28)19(30-11)13-9(24)2-8(23)12-14(25)5-1-6(21)7(22)3-10(5)29-18(12)13/h1-3,11,15-17,19-24,26-28H,4H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
Clé InChI
CDYBOKJASDEORM-HBVDJMOISA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, and inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable